Learn More
BUCHI Palloni di evaporazione per evaporatori rotanti
Codice prodotto. 10406021 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
2000 ml
3000 ml
3000 ml
5000 mL
Material (Coating):
Plastica e vetro
Senza rivestimento
Uncoated
Rastremazione:
29.2/32
29.2/42
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10406021
Marca: BUCHI 000433
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these evaporating flasks with any rotary evaporator. BUCHI Evaporating Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for the distillation of solvents.
  • High-performance flasks for rotary evaporators
  • Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
  • High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
  • Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
  • Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
  • High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
  • Glass parts are tension-relieved at 560°C
  • Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
  • Available uncoated or with P+G coating
Specifica
Materiale Vetro standard
Tipo Pallone di evaporazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Material (Coating) Senza rivestimento
Forma A pera
Centro numero giunti rastremati standard 29.2/32
Rastremazione 29.2/32
Temperatura (sistema metrico) operativa 60 °C
Volume (sistema metrico) 250 ml