Learn More
BUCHI Palloni di evaporazione per evaporatori rotanti
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
2000 ml
3000 ml
3000 ml
5000 mL
Material (Coating):
Plastica e vetro
Senza rivestimento
Uncoated
Rastremazione:
29.2/32
29.2/42
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High-performance flasks for rotary evaporators
- Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
- High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
- Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
- Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
- High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
- Glass parts are tension-relieved at 560°C
- Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
- Available uncoated or with P+G coating
Specifica
Specifica
| Materiale | Vetro standard |
| Tipo | Pallone di evaporazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Evaporatore rotante |
| Material (Coating) | Senza rivestimento |
| Forma | A pera |
| Centro numero giunti rastremati standard | 29.2/32 |
| Rastremazione | 29.2/32 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 60 °C |
| Volume (sistema metrico) | 3000 ml |