Learn More
BUCHI Palloni di evaporazione per evaporatori rotanti
Codice prodotto. 10648662 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
2000 ml
3000 ml
3000 ml
5000 mL
Material (Coating):
Plastica e vetro
Senza rivestimento
Uncoated
Rastremazione:
29.2/32
29.2/42
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10648662
Marca: BUCHI 020729
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these evaporating flasks with any rotary evaporator. BUCHI Evaporating Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for the distillation of solvents.
  • Disponibili in volumi da 50 ml a 3000 ml
  • Disponibili senza rivestimento o con rivestimento P+G
  • I n. di cat. 05-402-746 e 05-404-229 sono compatibili con R-210/R-215
  • Tutti gli altri modelli sono compatibili con R II
Specifica
Materiale Vetro standard
Tipo Fiasca di evaporazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Material (Coating) Plastica e vetro
Forma A pera
Centro numero giunti rastremati standard 29.2/32
Rastremazione 29.2/32
Temperatura (sistema metrico) operativa 60 °C
Volume (sistema metrico) 1000 ml