Learn More
BUCHI Palloni di evaporazione per evaporatori rotanti
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
2000 ml
3000 ml
3000 ml
5000 mL
Material (Coating):
Plastica e vetro
Senza rivestimento
Uncoated
Rastremazione:
29.2/32
29.2/42
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Disponibili in volumi da 50 ml a 3000 ml
- Disponibili senza rivestimento o con rivestimento P+G
- I n. di cat. 05-402-746 e 05-404-229 sono compatibili con R-210/R-215
- Tutti gli altri modelli sono compatibili con R II
Specifica
Specifica
| Materiale | Vetro standard |
| Tipo | Fiasca di evaporazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Evaporatore rotante |
| Material (Coating) | Plastica e vetro |
| Forma | A pera |
| Centro numero giunti rastremati standard | 29.2/32 |
| Rastremazione | 29.2/32 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 60 °C |
| Volume (sistema metrico) | 100 ml |