Learn More
BUCHI Palloni di evaporazione per evaporatori rotanti
Use these evaporating flasks with any rotary evaporator. BUCHI Evaporating Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for the distillation of solvents.
Marca:  BUCHI 033405
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 12788833
  • 168.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Disponibili in volumi da 50 ml a 3000 ml
  • Disponibili senza rivestimento o con rivestimento P+G
  • I n. di cat. 05-402-746 e 05-404-229 sono compatibili con R-210/R-215
  • Tutti gli altri modelli sono compatibili con R II
Specifica
Specifica
Vetro standard
Evaporatore rotante
A pera
29.2/32
50 ml
Fiasca di evaporazione
Plastica e vetro
29.2/32
60 °C