Learn More
BUCHI Strumento per punto di fusione: Kit calibrazione
Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
:
Calibration Kit; Model: B-540/545
Descrizione
Includes
Vanillina, caffeina, fenacetina
Applicazioni
Per università e laboratori di ricerca
Per università e laboratori di ricerca
Specifica
Specifica
| Product Type | Kit di calibrazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumento per punto di fusione B-540/545 |
| Include | Vanillina, caffeina, fenacetina |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calibration Kit for Melting Point
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare CO2, polvere estinguente o acqua nebulizzata. per estinguere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.