Learn More
BUCHI Calibration and Verification Standards for BUCHI Melting Point Instruments
Utilize the embedded firmware and software on your Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
Marca: BUCHI 11055019
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per l'uso con apparato per punto di fusione modello M-560/M-565.Specifica
Kit di verifica | |
Strumento per punto di fusione Buchi | |
Tre standard certificati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Verification Set M-560/565
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.,Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in in conformità con lenormative locali /regionali / nazionali / internazionali..,Smaltire il prodotto/recipiente in in conformità con lenormative locali /regionali / nazionali / internazionali..
Titolo del prodotto
BUCHI Calibration and Verification Standards for BUCHI Melting Point Instruments > Verification kit; Model: M-560/565