Learn More
BUCHI Palloni di raccolta per evaporatori rotanti
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. BUCHI Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
Marca:  BUCHI 000422
Codice prodotto. 10352422
  • 159.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
  • Con giunto sferico in vetro KS–35
  • Range compreso tra 50 ml e 3000 ml
  • In vetro o con rivestimento in plastica
Specifica
Specifica
Vetro standard
Evaporatore rotante
Senza rivestimento
100 ml
Fiasca di raccolta
Giunto sferico KS-35
Rotondo