Learn More
BUCHI Palloni di raccolta per evaporatori rotanti
Codice prodotto. 12786174 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Material (Coating):
Plastica e vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12786174
Marca: BUCHI 040777
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. BUCHI Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
  • Dispone di un giunto sferico in vetro KS–35
  • Intervallo delle dimensioni da 50 ml a 3000 ml
  • Disponibile in vetro o con rivestimento in plastica
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Fiasca di raccolta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Include Giunto sferico KS-35
Material (Coating) Plastica e vetro
Forma Rotondo
Volume (sistema metrico) 3000 ml