Learn More
Eppendorf™ Buckets for Rotor S-4x1000
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo di contenitore:
High-Capacity Bucket
Plate/Tube Bucket
Round Bucket
Quantità:
Set of 2 pcs.
Set of 4 pcs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
A variety of centrifuge buckets to fit your needs:
- Round bucket S-4x1000 4-piece set
- Round bucket S-4x1000 2-piece set
- Plate/tube bucket S-4x1000 4-piece set
- Plate/tube bucket S-4x1000 2-piece set
- High-capacity bucket S-4x1000 4piece set
- High-capacity bucket S-4x1000 2-pieces
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor S-4x1000 |
| Tipo di contenitore | Plate/Tube Bucket |
| Quantità | Set of 2 pcs. |