Learn More
Eppendorf™ Buckets for Rotor S-4x1000
Codice prodotto. 15728369 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo di contenitore:
High-Capacity Bucket
Plate/Tube Bucket
Round Bucket
Quantità:
Set of 2 pcs.
Set of 4 pcs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 15728369
Marca: Eppendorf™ 5895106005
Centrifuge Buckets for Rotor S-4x1000 are available in a variety of sizes. Offered in packs of two and four.
A variety of centrifuge buckets to fit your needs:
  • Round bucket S-4x1000 4-piece set
  • Round bucket S-4x1000 2-piece set
  • Plate/tube bucket S-4x1000 4-piece set
  • Plate/tube bucket S-4x1000 2-piece set
  • High-capacity bucket S-4x1000 4piece set
  • High-capacity bucket S-4x1000 2-pieces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor S-4x1000
Tipo di contenitore High-Capacity Bucket
Quantità Set of 4 pcs.