Learn More
Agilent BioTek Buffer Bottle Assembly for 50 TS Microplate Washer
GREENER_CHOICE
Accessory for 50 TS microplate washer
Marca:  Agilent BioTek 4070515
Codice prodotto. 10433133
  • 77.25€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with 50 TS Microplate Strip Washer
  • Includes: Bottle, cap w/fitting and tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bottle, connector, cap with fitting and tubing
2 L
ELx 405 Microplate Washer, Agilent BioTek Dispenser, Pipetting Systems with Non-autoclavable Fluid Paths
67.62 oz.
Buffer Bottle Assembly