Learn More
Buffer concentrate, pH 1.00, hydrochloric acid / potassium chloride, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer concentrate |
| pH | 1 |
| Quantità | 1 Pc. |