Learn More
Buffer Concentrated Solution pH 4 (Phthalate)
Click to view available options
Quantità:
6 Ampules
Imballaggio:
Ampoule
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
pH | 4 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 6 Ampules |
Numero MDL | 217672 |
Imballaggio | Ampoule |