Learn More
Buffer Concentrated Solution pH10 (Borate), Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
6 Ampules
Imballaggio:
Ampoule
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
pH | 10 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 6 Ampules |
Numero MDL | 217672 |
Imballaggio | Ampoule |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide, Boric acid (H3BO3)