Learn More
Buffer Concentrated Solution pH2.00 (Glycine), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10080632 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Codice prodotto. 10080632
Marca: Fisher Chemical J/2800C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Colore Colorless
pH 2
Forma fisica Liquid
Quantità 1 Ampule
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.