Learn More
Buffer Concentrated Solution pH7.00 (Phosphate), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
6 Ea.
Imballaggio:
Ampoule
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 6 Ea. |
Numero MDL | 217672 |
Imballaggio | Ampoule |