Learn More
Bottiglia per dosaggio tampone pH 7.00
Codice prodotto. 10142532
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10142532
Marca: Testo 0554 2063
Use this buffer solution with Testo™ 205 and 206 pH/Temperature Meters.
  • pH buffer solution 7.00 in dosing bottle
  • 250mL
Specifica
pH 7
Quantità 250 ml