Learn More
Buffer solution pH 13.0 (20°C), Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer solution |
| CAS | 1336-21-6 |
| pH | 13.0 |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | H5NO |
| Numero MDL | MFCD00066650 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.O |
| IUPAC Name | azano; idrossido |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer solution pH 13.0 (20 °C)
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide; caustic soda