Learn More
Buffer solution pH 7.0 (20°C), Green colored, potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, with fungicide, Honeywell Fluka™
32.87 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Buffer solution |
pH | 7.0 |
Quantità | 500 mL |
Numero MDL | MFCD00066650 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |