Learn More
Buffer solution pH 10, Carbonate buffer
Codice prodotto. p-4510325 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10031891
Marca: Thermo Scientific Acros 258605000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pH buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer solution pH 10
Colore Colorless
CAS 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5
pH 9.98 to 10.02 (20°C)
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Imballaggio Plastic bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 10, Carbonate buffer