Learn More
Soluzione tampone pH 12.00
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 ml
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
- Traceable to SRM for NIST
- Certification to ISO 9001:2008
- Accredited to ISO 17025
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 0 °C |
| Colore | Incolore |
| pH | 12 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 ml |
| Odore | Caratteristica |
| Tracciabilità a NIST | Sì |
| Informazioni di solubilità | Fully miscible in water |