Learn More
Buffer Solution pH 13, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
Colore | Colorless |
pH | 13 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 L |
Tipo di soluzione | Buffer |
Formulazione | Glycine-NaCl-NaOH |
Odore | Odorless |
Informazioni di solubilità | Water Soluble |