Learn More
Buffer Solution pH 13, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Descrizione
- Tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T) and NIST traceable.
- Guaranteed stability.
Specifica
Specifica
pH | 13 |
Quantità | 500 mL |
Imballaggio | HDPE Bottle GL45 |
Numero UN | 1824 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BUFFER SOLUTION pH 13.00 ± 0.05 a 25°C
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide