Learn More
Soluzione tampone per pH2.00 (glicina), soluzione standard NIST pronta all'uso per la misurazione del pH, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10703324 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 l
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10703324
Marca: Fisher Chemical J/2800/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Buffer Solution pH 2.00 (Glycine), NIST Standard Solution Ready to Use for pH Measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 217672
Specifica
Colore Colorless
pH 2
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Imballaggio HDPE plastic bottle