Learn More
Buffer Solution, pH 3.60, Chem-Lab
Codice prodotto. 11934034
Click to view available options
Quantità:
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11934034
Marca: Chem-Lab CL03.0212.1000
Phtalate-HCl buffer for laboratory use and pH measurements
Specifica
Densità 1.01g/mL
pH 3.60
Quantità 10 L
Formulazione Phtalate-HCl
Imballaggio PE