Learn More
Buffer Solution, pH 4.00, Reagecon™
Certified by an ISO 17025 accredited test method and NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 4.00 is tested at 20°C or 25°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
30.55€ - 93.70€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11422014
|
Reagecon
10405 |
500 ml | 4 |
30.55€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11412014
|
Reagecon
1040 |
1000 ml | 4 |
93.70€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
- Traceable to SRM for NIST
- Certification to ISO 9001:2008
- Accredited to ISO 17025