Learn More
Buffer solution pH 4, Phthalate buffer, traceable to NIST, ready to use, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 383830010
49.41 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10270023
  • 55.78€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Buffer solution pH 4
1.0% (Potassium hydrogen phthalate)
1 L
MFCD00217672
204.22
877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7
Liquid
C8H5KO4
Solubility in water: miscible.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 4 (phthalate) traceable to NIST