Learn More
Buffer solution pH 6.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
Marca:  Honeywell-Fluka 33545-1L
48.74 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15664000
  • 66.03€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Buffer solution pH 6.0 (20°C)
100°C
≤99.0000%, ≤2.0000%
1.00 g/cm3
Buffer
Poly Bottle
Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
≥98.0000%
68-04-2, 144-33-2
1 L
MFCD00012462
Sodium citrate buffer solution, Buffer solution from sodium citrate
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Buffer solution pH 6.0 (20 °C)