Learn More
Buffer Solution pH 6.865, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-8014457 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Codice prodotto. 12940654
Marca: Fisher Chemical SOL 010 500
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
pH 6.865
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Tipo di soluzione Buffer
Formulazione Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate Hydrogen