Learn More
Buffer Solution pH 7.0 (20°C), Potassium Dihydrogen Phosphate / Disodium Hydrogen Phosphate, Traceable to SRM from NIST, with Fungicide, Honeywell Fluka™
45.09 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Descrizione
- Leader del settore da oltre 65 anni
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – Garanzia di uniformità, purezza e precisione
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Buffer solution |
pH | 7.0 |
Quantità | 1 L |
Numero MDL | MFCD00066650 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | ammonium hydroxide |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer solution pH 7.0 (20 °C)