Learn More
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Contenitore di plastica
HDPE plastic bottle
Descrizione
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
- Standard and color-coded buffer solutions
- ±
- °
- All buffers are traceable to NIST and BS 1647 standard
- Packed in HDPE containers to help protect the products integrity an ensure safe handling (refers to 1L, 2.5L, and 5L quantities)
- Standard buffers are available over the range pH2 to pH10
- Color-coded buffer solutions are available over the range pH4, pH7, and pH
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
pH | 10 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 2.5 MB
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid, Sodium hydroxide
Titolo del prodotto
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™ >