Learn More
Buffer Solution pH5.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
30.00€ - 77.00€
Specifica
CAS | 877-24-7 |
---|---|
Colore | Colorless |
pH | 5 |
Forma fisica | Liquid |
Numero MDL | 13070 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10609483
|
Fisher Chemical
J/2830/08 |
500 mL |
30.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10588230
|
Fisher Chemical
J/2830/15 |
1 L |
53.10€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10294430
|
Fisher Chemical
J/2830/17 |
2.5 L |
77.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Buffer Solution pH5.00 (Phthalate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
Specifica
877-24-7 | |
5 | |
13070 |
Colorless | |
Liquid | |
HDPE plastic bottle |