Learn More
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10141620 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Unit Size:
10L
1L
2.50L
500mL
Product Code. 10141620
Brand: Fisher Chemical J/2860/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Colorless
pH 8
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Numero MDL 217672
Imballaggio HDPE plastic bottle
compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.