Learn More
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Descrizione
Buffer Solution pH8.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| pH | 8 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 10 L |
| Numero MDL | 217672 |
| Imballaggio | Bag in box |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.