Learn More
Buffer Solution pH9.2 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical J/2870/15
37.45 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10142000
  • 47.25€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Buffer Solution pH9.2 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colorless
Liquid
163147
9.2
1 L
HDPE plastic bottle
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.