Learn More
Buffer Solution pH9.225 BS formulated, Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11472694
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Plastic container
Specifica
CAS 1303-96-4
Colore Undesignated
pH 9.225
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic container
Identificativo prodotto
  • BS Buffer Solution pH 9.225