Learn More
Buffer Solution pH9.23 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Plastic container
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 1 L |
Numero MDL | 217672 |
Imballaggio | Plastic container |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Buffer solution BS pH 9.23 (borate)