Learn More
Brady™ Targhetta per cavi in poliestere senza liner, bulk, per M611, M610, BMP61, M710 e BMP71.
Targhetta per cavi in poliestere senza liner, bulk, per M611, M610, BMP61, M710 e BMP71.
Marca: Brady™ 312152
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La targhetta in poliestere B-7598 per identificare i cavi è stata sviluppata appositamente per esterni.
- Disponibile in 6 colori, la nuova targhetta assicura una leggibilità e una durabilità in esterni di 10 anni.
Specifica
250 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Polyester | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.953 in. | |
0.2 mm | |
-40°F to +212°F | |
10 mm | |
5 x 2 mm |
Tag | |
Red | |
Gloss | |
75 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
0.374 in. | |
0.19 x 0.07 in. | |
Brady™ Printers M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |