Learn More
Fisherbrand™ Tubi in neoprene per bruciatore Bunsen
Per l'uso con bruciatori a gas illuminante o naturale (metano).
6.80€ - 66.25€
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12330768
|
Fisherbrand™
|
10 m |
66.25€
10m |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11855522
|
Fisherbrand™
|
600 mm |
8.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11845522
|
Fisherbrand™
|
450 m |
6.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11865522
|
Fisherbrand™
|
750 mm |
9.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11875522
|
Fisherbrand™
|
900 mm |
9.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10492624
|
Fisherbrand™
|
2 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Con estremità rinforzate per bruciatore Bunsen e rubinetto del gas.Specifica
Neoprene | |
Bruciatore Bunsen |