Learn More
Fisherbrand™ Bunsen Burner without Pilot Light with NF Connection, 13mm Opening
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Bunsen Burner |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NF Screwing G 0.5 in Connector |
| Tipo di gas | Butane, LPG, Propane |
| Descrizione | Consumption of 144L/hr |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Include | NF Connector |
| N. per confezione | 1 Ea. |