Learn More
Buerkle™ Polyethylene Eye Rinsing Bottle
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Empty bottle for 600mL contents
- Leakproof due to valve and dust protection cap
- Instructions printed on (in German language)
- Made of transparent PE
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 600 mL |
| Certificazione/Conformità | DIN |
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | Eye Rinsing Bottle |