Learn More
Butoconazole nitrate, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity: 1 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Butoconazole nitrate |
CAS | 64872-77-1 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Colore | White to Light Yellow |
Certificato di analisi | Available |
Formula molecolare | C19H18Cl3N3O3S |
Numero MDL | 00058159 |
Indice di Merck | 13-1525 |
InChI Key | ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYNA-N |