Learn More
Wheaton™ Rubber Freeze Dry Stoppers
Codice prodotto. 14833592 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
14 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 14833592
Marca: Wheaton™ 700005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides for safe and secure closure of bottles and vials. Wheaton™ Rubber Freeze Dry Stoppers are manufactured from butyl rubber.
  • Available in two sizes
  • Freeze dry stoppers are push-in (not screw thread)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diagnostic vials
Colore Gray
Materiale Butyl Rubber
Product Type Plug Stopper