Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ 082 TPE Tubing
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 082 TPE Tubing.
52.95€ - 2245.00€
Specifica
Product Type | Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | USP Class VI, ISO 10993, EP |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Thermoplastic |
Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Overall Length (English) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Overall Length (English) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15650685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2 |
1/8 in. | 1/4 in. | 50 ft. |
52.95€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15610695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-3 |
3/16 in. | 0.375 in. | 50 ft. |
74.15€
15m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15640695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2 |
1/4 in. | 0.375 in. | 50 ft. |
61.20€
15m |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15670695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3 |
1/4 in. | 7/16 in. | 50 ft. |
101.00€
15m |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15600705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4 |
1/4 in. | 0.5 in. | 50 ft. |
126.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15630705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-313-3 |
5/16 in. | 0.5 in. | 50 ft. |
130.80€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15660705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-2 |
0.375 in. | 0.5 in. | 50 ft. |
95.95€
15m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15620715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4 |
0.375 in. | 0.625 in. | 50 ft. |
176.00€
15m |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15650715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-3 |
0.5 in. | 11/16 in. | 50 ft. |
161.00€
15m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15680715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4 |
0.5 in. | 0.75 in. | 50 ft. |
224.00€
15m |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15610725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-625-4 |
0.625 in. | 0.875 in. | 50 ft. |
268.00€
15m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15620725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-750-4 |
0.75 in. | 1 in. | 15 ft. |
91.55€
4.50m |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15630725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-750-6 |
0.75 in. | 1.125 in. | 15 ft. |
162.00€
4.50m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15630685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-1000-6 |
1 in. | 1.375 in. | 15 ft. |
307.00€
4.50m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15640685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-1000-8 |
1 in. | 1.5 in. | 15 ft. |
316.00€
4.50m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15670685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2S |
1/8 in. | 1/4 in. | 2500 ft. |
2245.00€
762m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15600695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-2S |
3/16 in. | 5/16 in. | 1500 ft. |
1330.00€
457m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15660695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2S |
1/4 in. | 0.375 in. | 1000 ft. |
1060.00€
305m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15690695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3S |
1/4 in. | 7/16 in. | 700 ft. |
1230.00€
213m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15640715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4S |
0.375 in. | 0.625 in. | 350 ft. |
1085.00€
107m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15660685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-125-2M |
1/8 in. | 1/4 in. | 500 ft. |
590.00€
152m |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15650695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-2M |
1/4 in. | 0.375 in. | 350 ft. |
372.00€
107m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15680695
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-3M |
1/4 in. | 7/16 in. | 300 ft. |
555.00€
91m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15630715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-4M |
0.375 in. | 0.625 in. | 150 ft. |
491.00€
46m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15690715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4M |
0.5 in. | 0.75 in. | 90 ft. |
369.00€
27m |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15620705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4S |
1/4 in. | 0.5 in. | 500 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15600725
|
Saint Gobain Life Sciences
082-500-4S |
0.5 in. | 0.75 in. | 250 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15610705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-250-4M |
1/4 in. | 0.5 in. | 200 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15670705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-2M |
0.375 in. | 0.5 in. | 200 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15600715
|
Saint Gobain Life Sciences
082-375-3M |
0.375 in. | 0.563 in. | 200 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15650705
|
Saint Gobain Life Sciences
082-313-3S |
5/16 in. | 0.5 in. | 500 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15690685
|
Saint Gobain Life Sciences
082-188-2M |
3/16 in. | 5/16 in. | 350 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Specifica
Tubing | |
Autoclavable | |
Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies | |
Non-sterile | |
Flexible | |
135°C |
USP Class VI, ISO 10993, EP | |
Thermoplastic | |
-45°C | |
Translucent | |
1106 psi |