Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ 374 TPE Tubing
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 374 TPE Tubing is specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
52.95€ - 2245.00€
Specifica
Product Type | Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | USP Class VI, ISO 10993, EP |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | C-Flex |
Elongazione | 915% |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Overall Length (English) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Overall Length (English) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15670725
|
Saint Gobain Life Sciences
374-125-2 |
1/8 in. | 1/4 in. | 50 ft. |
52.95€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15630735
|
Saint Gobain Life Sciences
374-188-3 |
3/16 in. | 0.375 in. | 50 ft. |
82.70€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15620745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-4 |
1/4 in. | 0.5 in. | 50 ft. |
159.00€
15m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15650745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-313-3 |
5/16 in. | 0.5 in. | 50 ft. |
115.00€
15m |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15680745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-375-2 |
0.375 in. | 0.5 in. | 50 ft. |
98.15€
15m |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15670755
|
Saint Gobain Life Sciences
374-500-3 |
0.5 in. | 11/16 in. | 50 ft. |
170.00€
15m |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15630765
|
Saint Gobain Life Sciences
374-625-4 |
0.625 in. | 0.875 in. | 50 ft. |
241.00€
15m |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15640765
|
Saint Gobain Life Sciences
374-750-4 |
0.75 in. | 1 in. | 15 ft. |
111.00€
4.50m |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15650765
|
Saint Gobain Life Sciences
374-750-6 |
0.75 in. | 1.125 in. | 15 ft. |
162.00€
4.50m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15650725
|
Saint Gobain Life Sciences
374-1000-6 |
1 in. | 1.375 in. | 15 ft. |
254.00€
4.50m |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15660725
|
Saint Gobain Life Sciences
374-1000-8 |
1 in. | 1.5 in. | 15 ft. |
316.00€
4.50m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15690725
|
Saint Gobain Life Sciences
374-125-2S |
1/8 in. | 1/4 in. | 2500 ft. |
2245.00€
762m |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15620735
|
Saint Gobain Life Sciences
374-188-2S |
3/16 in. | 5/16 in. | 1500 ft. |
1330.00€
457m |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15680735
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-2S |
1/4 in. | 0.375 in. | 1000 ft. |
1060.00€
305m |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15610745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-3S |
1/4 in. | 7/16 in. | 700 ft. |
1230.00€
213m |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15640745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-4S |
1/4 in. | 0.5 in. | 500 ft. |
1095.00€
152m |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15660755
|
Saint Gobain Life Sciences
374-375-4S |
0.375 in. | 0.625 in. | 350 ft. |
1085.00€
107m |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15680725
|
Saint Gobain Life Sciences
374-125-2M |
1/8 in. | 1/4 in. | 500 ft. |
481.00€
152m |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15670735
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-2M |
1/4 in. | 0.375 in. | 350 ft. |
390.00€
107m |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15600745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-3M |
1/4 in. | 7/16 in. | 300 ft. |
555.00€
91m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15650755
|
Saint Gobain Life Sciences
374-375-4M |
0.375 in. | 0.625 in. | 150 ft. |
491.00€
46m |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15610765
|
Saint Gobain Life Sciences
374-500-4M |
0.5 in. | 0.75 in. | 90 ft. |
369.00€
27m |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13499698
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-2 |
1/4 in. | 0.375 in. | 50 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15620765
|
Saint Gobain Life Sciences
374-500-4S |
0.5 in. | 0.75 in. | 250 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15630745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-4M |
1/4 in. | 0.5 in. | 200 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15690745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-375-2M |
0.375 in. | 0.5 in. | 200 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15620755
|
Saint Gobain Life Sciences
374-375-3M |
0.375 in. | 0.563 in. | 200 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15670745
|
Saint Gobain Life Sciences
374-313-3S |
5/16 in. | 0.5 in. | 500 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15610735
|
Saint Gobain Life Sciences
374-188-2M |
3/16 in. | 5/16 in. | 350 ft. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to 135°C (-50°F to 275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Specifications
Tubing | |
Autoclavable | |
915% | |
-45°C | |
Translucent | |
Flexible |
USP Class VI, ISO 10993, EP | |
C-Flex | |
Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies | |
Non-sterile | |
60 (Shore A) |