Learn More
Masterflex™ C-Flex™ ULTRA L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing
Longest life of any C-Flex™ formulation
141.00€ - 212.00€
Specifica
Product Type | Pump Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | Non-Phthalate; Non-DEHP; RoHS; European Pharmacopoeia; USP |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | C-Flex |
Overall Length (Metric) | 7.6 m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12507396
|
Masterflex™
06434-15 |
15 | 4.8 mm |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12580678
|
Masterflex™
06434-24 |
24 | 6.4 mm |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12590678
|
Masterflex™
06434-35 |
35 | 7.9 mm |
205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12500688
|
Masterflex™
06434-36 |
36 | 9.7 mm |
212.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
- Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life
- Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low spallation, reduced residue and low gas permeability, smooth surface, translucent
Specifica
Pump Tubing | |
Autoclavable | |
7.6 m |
Non-Phthalate; Non-DEHP; RoHS; European Pharmacopoeia; USP | |
C-Flex |