Learn More
BICASA Postazione di lavoro serie C-Frame
Postazione di lavoro serie C-Frame con piano di lavoro in HPL mm 20sp e telaio verniciato a polvere poliuretanica colore argento
Marca: BICASA TN.1200.750.880.HPL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Postazione di lavoro serie C-Frame
- Struttura smontabile con traverse orizzontali e telai laterali a C in tubolare d'acciaio verniciati a polvere poliuretanica Colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
- Pannello paragambe in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore grigio chiaro (2 decorativi)
- Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
- Certificati EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Con spalle a C e piedini di livellamento
- Portata utile (uniformemente distribuita) Kg 400
- Piano di lavoro in HPL colore Pastel Grey con anima nera
Specifications
Light Gray | |
Not Autoclavable | |
750 x 1200 x 880 mm | |
882 lb. | |
HPL | |
No |
No | |
EN 13150 | |
C-Frame | |
400 kg | |
Polyurethane Powder Coating | |
Steel |