Learn More
BICASA Postazione di lavoro serie C-Frame
Codice prodotto. 17437413 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17437413
Marca: BICASA TN.1500.750.880.HPL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Postazione di lavoro serie C-Frame con piano di lavoro in HPL mm 20sp e telaio verniciato a polvere poliuretanica colore argento
  • Postazione di lavoro serie C-Frame
  • Struttura smontabile con traverse orizzontali e telai laterali a C in tubolare d'acciaio verniciati a polvere poliuretanica Colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
  • Pannello paragambe in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore grigio chiaro (2 decorativi)
  • Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
  • Certificati EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Con spalle a C e piedini di livellamento
  • Portata utile (uniformemente distribuita) Kg 400
  • Piano di lavoro in HPL colore Pastel Grey con anima nera
Specifica
Colore Light Gray
Adjustable (Height) No
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 13150
Dimensioni (P x L x A) 750 x 1500 x 880 mm
Tipo di cornice C-Frame
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 882 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 400 kg
Materiale del ripiano HPL
Rivestimento superficiale Polyurethane Powder Coating
Con ruote No
Materiale Steel