Learn More
BICASA Postazione di lavoro serie C-Frame
Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Postazione di lavoro serie C-Frame
- Struttura smontabile con traverse orizzontali e telai laterali a C in tubolare d'acciaio verniciati a polvere poliuretanica Colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
- Pannello paragambe in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore grigio chiaro (2 decorativi)
- Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
- Certificati EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Con spalle a C e piedini di livellamento
- Portata utile (uniformemente distribuita) Kg 400
- Piano di lavoro in HPL colore Pastel Grey con anima nera
Specifica
Specifica
| Colore | Light Gray |
| Adjustable (Height) | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN 13150 |
| Dimensioni (P x L x A) | 900 x 1800 x 880 mm |
| Tipo di cornice | C-Frame |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 882 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 400 kg |
| Materiale del ripiano | HPL |
| Rivestimento superficiale | Polyurethane Powder Coating |
| Vedi altri risultati |